Merck
540420
Sigma-Aldrich
[(1E)-1-Methoxy-2-nitrovinyl]methylamine
95%
About This Item
Wzór liniowy:
O2NCH=C(OCH3)NHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
mp
116-120 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN\C(OC)=C/[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c1-5-4(9-2)3-6(7)8/h3,5H,1-2H3/b4-3+
Klucz InChI
ISROKTUWQRVBQO-ONEGZZNKSA-N
Przestroga
Refrigerate
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)