Informacje o tej pozycji
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
14.39 psi ( 55 °C), 184 mmHg ( 20 °C), 3.67 psi ( 20 °C)
isotopic purity
99.9 atom % D
assay
99% (CP)
expl. lim.
13.2 %
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.0500% water
water
refractive index
n20/D 1.355 (lit.)
bp
55.5 °C (lit.)
mp
−93.8 °C (lit.)
density
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+6
Other Notes
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-2.2 °F - closed cup
flash_point_c
-19 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?