Merck
539953
Sigma-Aldrich
N,N-Dibenzyl-L-serine methyl ester
97%
Synonim(y):
(S)-2-Dibenzylamino-3-hydroxypropionicacid methyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2CH(CO2CH3)N(CH2C6H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]24/D −110°, c = 1% in methanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5550 (lit.)
gęstość
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
COC(=O)[C@H](CO)N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C18H21NO3/c1-22-18(21)17(14-20)19(12-15-8-4-2-5-9-15)13-16-10-6-3-7-11-16/h2-11,17,20H,12-14H2,1H3/t17-/m0/s1
Klucz InChI
VAAGDABRDJFHHK-KRWDZBQOSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)