Merck
539414
Sigma-Aldrich
Bis(2-ethoxyethyl)adipate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(-CH2CH2CO2CH2CH2OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.35
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4410 (lit.)
bp
164-166 °C/4 mmHg (lit.)
gęstość
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCOCC
InChI
1S/C14H26O6/c1-3-17-9-11-19-13(15)7-5-6-8-14(16)20-12-10-18-4-2/h3-12H2,1-2H3
Klucz InChI
NJEMMCIKSMMBDM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)