Merck
538809
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)benzhydrol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H4CH(OH)C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.537 (lit.)
bp
273-274 °C (lit.)
gęstość
1.311 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(c1ccccc1)c2ccccc2C(F)(F)F
InChI
1S/C14H11F3O/c15-14(16,17)12-9-5-4-8-11(12)13(18)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13,18H
Klucz InChI
RMAICPATZGPCIL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)