Merck
53828
Sigma-Aldrich
Hydrazine cyanurate
≥99.0% (T)
About This Item
Wzór liniowy:
NH2NH2 · C3H3N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (T)
ciąg SMILES
NN.Oc1nc(O)nc(O)n1
InChI
1S/C3H3N3O3.H4N2/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1;1-2/h(H3,4,5,6,7,8,9);1-2H2
Klucz InChI
REWJAYUHYGWDJT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hydrazine cyanurate (HC) is a stable source of N2H4 for use in various nitridation reactions. HC can be synthesized from the reaction between cyanuric acid and N2H4.
Zastosowanie
Hydrazine cyanurate may be used to synthesize anhydrous hydrazine via thermolysis.
Inne uwagi
Reagent for the preparation of anhydrous hydrazine of high purity
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E. Nachbaur et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 102, 1718-1718 (1971)
Hydrazine cyanurate as a nitrogen source for thin nitride film growth
Kropewnicki TJ and Kohl PA
Journal of Vacuum Science & Technology. A, Vacuum, Surfaces, And Films, 16.1 , 139-144 (1998)
Ruthenium tris (pyrazolyl) borate diazo complexes: Preparation of aryldiazenido, aryldiazene, and hydrazine derivatives
Albertin, Gabriele, et al.
Inorganic Chemistry, 43.14, 4511-4522 (2004)
Development of a 18F-Labeled Tetrazine with Favorable Pharmacokinetics for Bioorthogonal PET Imaging
Denk, Christoph, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 53.36, 9655-9659 (2014)
Solution behavior of poly (styrene)-B lock-poly (2-vinylpyridine) micelles containing gold nanoparticles
Mossmer S, et al.
Macromolecules, 33.13, 4791- 4798 (2000)