Próba
≥98.0%
mp
75-78 °C
ciąg SMILES
COc1ccc(COC(=O)NN)cc1
InChI
1S/C9H12N2O3/c1-13-8-4-2-7(3-5-8)6-14-9(12)11-10/h2-5H,6,10H2,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
JKBMMHKEAGEILO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3