Kluczowe dokumenty
538116
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(CF3)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.451 (lit.)
bp
211 °C (lit.)
gęstość
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCc1cccc(c1F)C(F)(F)F
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)