Merck
537187
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,1,1-Trifluoro-2-octanol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3(CH(OH)CH2)5CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
ciąg SMILES
CCCCCC[C@@H](O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H15F3O/c1-2-3-4-5-6-7(12)8(9,10)11/h7,12H,2-6H2,1H3/t7-/m1/s1
Klucz InChI
INAIBHXNHIEDAM-SSDOTTSWSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
159.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70.56 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)