Merck
537160
Sigma-Aldrich
Isoamyl cinnamate
≥97%
Synonim(y):
Isoamyl 3-phenyl propenoate
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH=CHCO2CH2CH2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.29
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.536 (lit.)
bp
310 °C (lit.)
gęstość
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)CCOC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C14H18O2/c1-12(2)10-11-16-14(15)9-8-13-6-4-3-5-7-13/h3-9,12H,10-11H2,1-2H3/b9-8+
Klucz InChI
JFHCDEYLWGVZMX-CMDGGOBGSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)