Merck
537128
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Chloro-3-(4-fluorophenoxy)-2-propanol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4OCH2CH(OH)CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D −0.25°, c = 1 in chloroform
współczynnik refrakcji
n20/D 1.522 (lit.)
bp
283-284 °C (lit.)
gęstość
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O[C@H](CCl)COc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H10ClFO2/c10-5-8(12)6-13-9-3-1-7(11)2-4-9/h1-4,8,12H,5-6H2/t8-/m1/s1
Klucz InChI
OSIKOYZBGUHWAB-MRVPVSSYSA-N
Informacje prawne
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)