Merck
537098
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-(4-Fluorophenoxy)-2-propanol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4OCH2CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D +28°, c = 1 in chloroform
mp
47-51 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
hydroxyl
ciąg SMILES
C[C@H](O)COc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H11FO2/c1-7(11)6-12-9-4-2-8(10)3-5-9/h2-5,7,11H,6H2,1H3/t7-/m0/s1
Klucz InChI
RIFIEDWKCIVRQN-ZETCQYMHSA-N
Informacje prawne
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)