Merck
537063
Sigma-Aldrich
o-Acetoacetotoluidide
99.7%
Synonim(y):
AAOT, 2′-Methylacetoacetanilide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH2CONHC6H4CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.7%
mp
104-106 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)CC(=O)Nc1ccccc1C
InChI
1S/C11H13NO2/c1-8-5-3-4-6-10(8)12-11(14)7-9(2)13/h3-6H,7H2,1-2H3,(H,12,14)
Klucz InChI
TVZIWRMELPWPPR-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)