Merck
536628
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Benzyl-3-acetylaminopyrrolidine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H18N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D +24 in 1% chloroform
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5470 (lit.)
bp
307-308 °C/760 mmHg (lit.)
gęstość
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)N[C@@H]1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H18N2O/c1-11(16)14-13-7-8-15(10-13)9-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13H,7-10H2,1H3,(H,14,16)/t13-/m1/s1
Klucz InChI
CMSWETNAAPYFSH-CYBMUJFWSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)