Merck
536474
Sigma-Aldrich
N-Z-D-Alaninol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2O2CNHCH(CH3)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
powder or crystals
aktywność optyczna
[α]20/D +5.5°, c = 2 in ethanol
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
kolor
white
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
C[C@H](CO)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO3/c1-9(7-13)12-11(14)15-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,13H,7-8H2,1H3,(H,12,14)/t9-/m1/s1
Klucz InChI
AFPHMHSLDRPUSM-SECBINFHSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)