Merck
536369
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorodiphenylamine
98%
Synonim(y):
N-Phenyl-2,6-dichloroaniline
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3NHC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.11
Beilstein:
2725987
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
50-53 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1cccc(Cl)c1Nc2ccccc2
InChI
1S/C12H9Cl2N/c13-10-7-4-8-11(14)12(10)15-9-5-2-1-3-6-9/h1-8,15H
Klucz InChI
HDUUZPLYVVQTKN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)