Merck
536229
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Methylpropyl 4-methylbenzenesulfonate
95%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4SO2OCH(CH3)C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
aktywność optyczna
[α]20/D +10°, c = 1 in chloroform
współczynnik refrakcji
n20/D 1.504 (lit.)
bp
139-141 °C (lit.)
gęstość
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC[C@H](C)OS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)