Merck
536091
Sigma-Aldrich
2-Ethoxy-5-nitropyridine
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
90-94 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOc1ccc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O3/c1-2-12-7-4-3-6(5-8-7)9(10)11/h3-5H,2H2,1H3
Klucz InChI
LYDVDLYMQVSLQD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)