Merck
535613
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2,3-dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzoxazine-4-propionic acid
97%
Synonim(y):
6-Chloro-2,3-dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzoxazine-4-propanoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10ClNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
146-149 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CCN1C(=O)CNc2ccc(Cl)cc12
InChI
1S/C11H11ClN2O3/c12-7-1-2-8-9(5-7)14(4-3-11(16)17)10(15)6-13-8/h1-2,5,13H,3-4,6H2,(H,16,17)
Klucz InChI
NQQAASICWNSKLF-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)