Merck
535591
Sigma-Aldrich
3-(4-Chlorophenoxy)propionitrile
97%
Synonim(y):
4-Chlorophenoxypropionitrile
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4OCH2CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
46-49 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccc(OCCC#N)cc1
InChI
1S/C9H8ClNO/c10-8-2-4-9(5-3-8)12-7-1-6-11/h2-5H,1,7H2
Klucz InChI
BGEZBXFEROYDPF-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)