Merck
535567
Sigma-Aldrich
Tungsten(0) pentacarbonyl-N-pentylisonitrile
99%
About This Item
Wzór liniowy:
(CO)5WCN(CH2)4CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
421.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
gęstość
1.652 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].CCCCC[N+]#[C-]
Opis ogólny
Atomic number of base material: 74 Tungsten
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)