Merck
535532
Sigma-Aldrich
2,3,4,5-Tetrafluoro-6-nitrobenzoic acid
95%
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6F4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
mp
137-141 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7HF4NO4/c8-2-1(7(13)14)6(12(15)16)5(11)4(10)3(2)9/h(H,13,14)
Klucz InChI
JQGBMYKEWLSLCI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)