Merck
534943
Sigma-Aldrich
(S)-4-Benzyl-3-chloroacetyl-2-oxazolidinone
97%
Synonim(y):
(N-Chloroacetyl)-(4S)-benzyl-2-oxazolidinone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12ClNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.68
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D +70°, c = 1 in chloroform
mp
75-79 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCC(=O)N1[C@H](COC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H12ClNO3/c13-7-11(15)14-10(8-17-12(14)16)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2/t10-/m0/s1
Klucz InChI
DVPUBLCBQBQPOU-JTQLQIEISA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)