Merck
534706
Sigma-Aldrich
N-Propyl-m-toluidine
97%
Synonim(y):
Propyl-m-tolylamine
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4NHC3H7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.538 (lit.)
bp
235 °C (lit.)
gęstość
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCNc1cccc(C)c1
InChI
1S/C10H15N/c1-3-7-11-10-6-4-5-9(2)8-10/h4-6,8,11H,3,7H2,1-2H3
Klucz InChI
IUNVPXVTJRNCEK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
226.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
108 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)