Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 906,00 zł |
Informacje o tej pozycji
906,00 zł
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Quality Segment
extent of labeling
0.4-0.8 mmol/g loading
matrix
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
particle size
100-200 mesh
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[X]C(=O)CNC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description extent of labeling: 0.4-0.8 mmol/g loading | description extent of labeling: 0.4-0.8 mmol/g loading | description extent of labeling: 0.4-0.8 mmol/g loading | description extent of labeling: ~0.7 mmol/g loading |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| particle size 100-200 mesh | particle size 100-200 mesh | particle size 100-200 mesh | particle size 37-75 μm |
| reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis |
| extent of labeling 0.4-0.8 mmol/g loading | extent of labeling 0.4-0.8 mmol/g loading | extent of labeling 0.4-0.8 mmol/g loading | extent of labeling ~0.7 mmol/g loading |
| functional group Fmoc | functional group Fmoc | functional group Fmoc | functional group Fmoc |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?