Merck
534218
Sigma-Aldrich
3-(Bromomethyl)quinoxaline-2(1H)-one
90%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7BrN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
90%
mp
202 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
BrCC1=Nc2ccccc2NC1=O
InChI
1S/C9H7BrN2O/c10-5-8-9(13)12-7-4-2-1-3-6(7)11-8/h1-4H,5H2,(H,12,13)
Klucz InChI
SOTAKCFOTFCVSS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3