Merck
534137
Sigma-Aldrich
2′,4-Dihydroxy-3′,4′,6′-trimethoxychalcone
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)3C6H(OH)COCH=CHC6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
177-182 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(OC)c(c(O)c1OC)C(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C18H18O6/c1-22-14-10-15(23-2)18(24-3)17(21)16(14)13(20)9-6-11-4-7-12(19)8-5-11/h4-10,19,21H,1-3H3/b9-6+
Klucz InChI
PSPONZNQSBPSLY-RMKNXTFCSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)