Merck
534110
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-ethylaniline
97%
Synonim(y):
t-Boc-2-Ethylaniline
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2C6H4NHCO2C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
tw
80-90 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
53-58 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCc1ccccc1NC(=O)OC(C)(C)C
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)