Merck
533912
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)phenyl isothiocyanate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4NCS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D >1.3930 (lit.)
bp
306-307 °C (lit.)
gęstość
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CSc1cccc(c1)N=C=S
InChI
1S/C8H7NS2/c1-11-8-4-2-3-7(5-8)9-6-10/h2-5H,1H3
Klucz InChI
IHKAGFVCXPFGRP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L Cherta et al.
Food chemistry, 188, 301-308 (2015-06-05)
The potential of an advanced analytical strategy based on the use of gas chromatography (GC) coupled to high resolution mass spectrometry (HRMS) with two different analyzers and ionization sources has been investigated and applied to the non-target analysis of food