Merck
53362
Sigma-Aldrich
2,3-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethylphospholano]benzo[b]thiophene cyclooctadiene rhodium(I) tetrafluoroborate complex
≥97%
Synonim(y):
Methyl-Butiphane SK-P005-2a
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H40BF4P2RhS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
660.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97%
czystość optyczna
ee: ≥99%
ciąg SMILES
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C[C@H]2CC[C@H](C)P2c3sc4ccccc4c3P5[C@@H](C)CC[C@@H]5C
InChI
1S/C20H28P2S.C8H12.BF4.Rh/c1-13-9-10-14(2)21(13)19-17-7-5-6-8-18(17)23-20(19)22-15(3)11-12-16(22)4;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h5-8,13-16H,9-12H2,1-4H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t13-,14-,15-,16-;;;/m0.../s1
Klucz InChI
WRSSNSWNSIHAGU-KZOFNLLLSA-N
Opis ogólny
sold in collaboration with Solvias AG
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)