Merck
533548
Sigma-Aldrich
5-Ethoxycarbonyl-2-thienylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7BrO2SZn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
stężenie
0.5 M in THF
gęstość
0.994 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1ccc([Zn]Br)s1
InChI
1S/C7H7O2S.BrH.Zn/c1-2-9-7(8)6-4-3-5-10-6;;/h3-4H,2H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
CWKQCJOCFKKLMC-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup