Merck
533467
Sigma-Aldrich
4,5-Ethylenedithio-1,3-dithiol-2-one
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4OS4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
128-132 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1SC2=C(SCCS2)S1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)