Kluczowe dokumenty
533459
4,5-Ethylenedithio-1,3-dithiol-2-thione
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4S5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
123-126 °C (lit.)
ciąg SMILES
S=C1SC2=C(SCCS2)S1
InChI
1S/C5H4S5/c6-5-9-3-4(10-5)8-2-1-7-3/h1-2H2
Klucz InChI
LFPIFRGVCYRUEO-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)