Merck
533440
Sigma-Aldrich
4,5-Bis(methylthio)-1,3-dithiol-2-one
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6OS4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
56-60 °C (lit.)
ciąg SMILES
CSC1=C(SC)SC(=O)S1
InChI
1S/C5H6OS4/c1-7-3-4(8-2)10-5(6)9-3/h1-2H3
Klucz InChI
ZXNVEXYJVODARP-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3