Merck
533289
Sigma-Aldrich
4-Iodobenzylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Wzór liniowy:
IC6H4CH2ZnBr
Masa cząsteczkowa:
362.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
stężenie
0.5 M in THF
zanieczyszczenia
1-2% 4-(iodozinc)benzylzinc bromide
1-3% inorganic chloride
tw
65 °C
gęstość
1.035 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br[Zn]Cc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H6I.BrH.Zn/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
UKJFBRLWZXEWBX-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.22 °C - closed cup