Merck
533106
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Z-4-Amino-2-hydroxybutyric acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2OCONH(CH2)2CH(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D +10°, c = 1 in chloroform
mp
75-78 °C (lit.)
ciąg SMILES
O[C@@H](CCNC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO5/c14-10(11(15)16)6-7-13-12(17)18-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,14H,6-8H2,(H,13,17)(H,15,16)/t10-/m0/s1
Klucz InChI
ULKOBRDRCYROKY-JTQLQIEISA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)