Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 302,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2590,00 zł 1942,50 zł |
Informacje o tej pozycji
302,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
form
solid
mp
128-132 °C
functional group
amine, phosphate
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]O[H].OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3.2H3O4P.H2O/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;2*1-5(2,3)4;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*(H3,1,2,3,4);1H2
InChI key
CNSGLKZGHLZDHQ-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% (NT) | description - | description ≥99.0% (AT) | description ≥99% (TLC), powder |
| assay ≥99.0% (NT) | assay - | assay ≥99.0% (AT) | assay ≥99% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| form solid | form - | form powder or crystals | form powder |
| mp 128-132 °C | mp - | mp 244-247 °C, 249-252 °C (lit.) | mp 249-252 °C (lit.) |
| functional group amine, phosphate | functional group - | functional group - | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Histamine bisphosphate monohydrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?