Merck
532665
Sigma-Aldrich
(4aR)-trans-5-(1,5,5,8aS-Tetramethyl-2-methylenedecahydro-1-naphthalenyl)-(3R)-methyl-1-penten-3-ol
98%
Synonim(y):
Manool
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H34O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D +27°, c = 1 in chloroform
mp
49-52 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)CCC[C@]2(C)[C@@H](CC[C@@](C)(O)C=C)C(=C)CC[C@@H]12
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)