Merck
532622
Sigma-Aldrich
3-Nitro-2,6-lutidine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
26-31 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(c(C)n1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-5-3-4-7(9(10)11)6(2)8-5/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
AETHUDGJSSKZKT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Nitro-2,6-lutydyna, pochodna nitropirydyny, jest również znana jako 2,6-dimetylo-3-nitropirydyna. Można ją otrzymać z 2,6-lutydyny poprzez nitrowanie.
Zastosowanie
3-Nitro-2,6-lutydyna może być stosowana do wytwarzania 3-metoksy-2,7-dimetylo-2H-1,4-diazepiny1 i 3-amino-2,6-lutydyny.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
100.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
37.78 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of Methylpyridine Derivatives (XXI). Amination of Chloro-2,6-lutidines and Their N-Oxides via a Hetaryne Mechanism.
Kato T and Niitsuma T.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 13(8), 963-968 (1965)