Merck
532525
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1,1,1-Trifluoroheptan-2-ol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH(OH)CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.377 (lit.)
tw
151 °C (lit.)
gęstość
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCC[C@H](O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H13F3O/c1-2-3-4-5-6(11)7(8,9)10/h6,11H,2-5H2,1H3/t6-/m0/s1
Klucz InChI
YFVHSPAONQXAIB-LURJTMIESA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter