Merck
532401
Sigma-Aldrich
Formylpolystyrene
100-200 mesh, extent of labeling: 0.7-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonim(y):
Polystyrene-CHO resin
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked
zakres etykietowania
0.7-1.5 mmol/g loading
wielkość cząstki
100-200 mesh
ciąg SMILES
C=Cc1ccccc1.[H]C(=O)c2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/C10H10.C8H8.C7H6O/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;8-6-7-4-2-1-3-5-7/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-6H
Klucz InChI
IJHFOAFDGDPECF-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)