Merck
531928
Sigma-Aldrich
2-(2,4-Dichloro-5-fluorobenzoyl)-3-cyclopropylaminoacrylic acid, methyl ester, mixture of isomers
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14Cl2FNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
150-154 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)C(=C\NC1CC1)\C(=O)c2cc(F)c(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C14H12Cl2FNO3/c1-21-14(20)9(6-18-7-2-3-7)13(19)8-4-12(17)11(16)5-10(8)15/h4-7,18H,2-3H2,1H3/b9-6+
Klucz InChI
YCDBNUJZSAFBIY-RMKNXTFCSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)