Merck
531650
Sigma-Aldrich
5-Nitrofurfurylnitrate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
36-39 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)OCc1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H4N2O6/c8-6(9)5-2-1-4(13-5)3-12-7(10)11/h1-2H,3H2
Klucz InChI
IZUDEUAXDJRXOA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
F Masek et al.
Mutation research, 281(1), 63-66 (1992-01-01)
Inducible stable DNA replication (iSDR) provoked by a damaging treatment with MMS, MNU, MNNG, NFAA, NFN, 4NQO, NAL or MMC, was followed in both repair-competent E. coli PQ35 and its uvrA derivative E. coli PQ37. In contrast to SOS-inducible mutagenesis