Merck
530646
Sigma-Aldrich
1H-Benzimidazole-2-sulfonic acid
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
116-119 °C (lit.)
ciąg SMILES
OS(=O)(=O)c1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C7H6N2O3S/c10-13(11,12)7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12)
Klucz InChI
GWXQTTKUYBEZBP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1H-Benzimidazole-2-sulfonic acid (BISA) is a glutamate racemase (GR) inhibitor. It is a promising candidate for developing antibacterial drugs. BISA can be prepared by the oxidation of 1H-benzimidazole-2-thiol using hydrogen peroxide in the presence of potassium hydroxide.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
In silico Optimization of a Fragment-Based Hit Yields Biologically Active, High-Efficiency Inhibitors for Glutamate Racemase.
Whalen KL, et al.
ChemMedChem, 8(10), 1681-1689 (2013)
Flooding enzymes: quantifying the contributions of interstitial water and cavity shape to ligand binding using extended linear response free energy calculations.
Whalen KL, et al.
Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 2349-2359 (2013)