Merck
530395
Sigma-Aldrich
Methyl 2-acetamido-5-nitrobenzoate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CONHC6H3(NO2)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
172.5-177.5 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)c1cc(ccc1NC(C)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N2O5/c1-6(13)11-9-4-3-7(12(15)16)5-8(9)10(14)17-2/h3-5H,1-2H3,(H,11,13)
Klucz InChI
HAKPLTBAUCAFMV-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)