Merck
530387
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-chloro-6-nitrophenol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H2(Cl)(NO2)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.57
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
158-162 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1cc(Cl)cc(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O3/c7-3-1-4(8)6(10)5(2-3)9(11)12/h1-2,10H,8H2
Klucz InChI
MHAFRUMLQZZSIN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3