Merck
529931
Sigma-Aldrich
Isopropylmagnesium chloride solution
1.4 M in butyl diglyme
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHMgCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.85
Beilstein:
4124221
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
1.4 M in butyl diglyme
tw
256 °C
gęstość
0.964 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C3H7.ClH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
GPIBKUJXKCEZOH-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)