Merck
529923
Sigma-Aldrich
Butylmagnesium chloride solution
1.45 M in butyl diglyme
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3MgCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.87
Beilstein:
3587228
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
1.45 M in butyl diglyme
gęstość
0.945 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCCC[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-3-4-2;;/h1,3-4H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
UUNGXYVLXYGZKH-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
B Pons et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 716(1-2), 139-145 (1998-11-21)
One analytical procedure for the determination of ionic alkyllead in human urine has been studied. The system consists of the extraction of Me3Pb+, Et3Pb+ and Pb2+ at pH 9.0 with diethyldithiocarbamate to an organic phase. Then, the ionic compounds are