Merck
529400
Sigma-Aldrich
Poly(2-hydroxypropyl methacrylate)
average Mv ~20,000
Synonim(y):
2-Hydroxypropyl methacrylate homopolymer, 2-Hydroxypropyl methacrylate polymer, Poly(2-hydroxypropyl methacrylate)
About This Item
Wzór liniowy:
(C7H12O3)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
masa cząsteczkowa
average Mv ~20,000
ciąg SMILES
CC(O)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C7H12O3/c1-5(2)7(9)10-4-6(3)8/h6,8H,1,4H2,2-3H3
Klucz InChI
VHSHLMUCYSAUQU-UHFFFAOYSA-N
Postać fizyczna
Water-swellable polymer. Hydrogel.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)