Merck
528838
Sigma-Aldrich
4-Isopropylanisole
97%
Synonim(y):
4-Methoxycumene
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHC6H4OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.504 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
gęstość
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)C(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-8(2)9-4-6-10(11-3)7-5-9/h4-8H,1-3H3
Klucz InChI
JULZQKLZSNOEEJ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
181.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
83 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)